Principaux documents
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
Synonyme(s) :
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505
Densité
1.020 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clé InChI
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.0 °F
Point d'éclair (°C)
62.8 °C