Key Documents
705160
Sigma-Aldrich
3,5,6,8-Tetrabromo-1,10-phenanthroline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H4Br4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
Clé InChI
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable