Principaux documents
704687
Sigma-Aldrich
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
67-71 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncnc2
InChI
1S/C10H15BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-5-12-7-13-6-8/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable