Principaux documents
704547
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furanboronic acid MIDA ester
97% (H-NMR)
Synonyme(s) :
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97% (H-NMR)
Forme
solid
Pf
238-240 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves