703850
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
207-210 °C
Densité
1.100 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F
Point d'éclair (°C)
109 °C