703559
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Synonyme(s) :
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Concentration
0.6 M in THF
16 % (w/w)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
Clé InChI
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Catégories apparentées
Application
- Mediates Grignard additions
- Reagent for metal exchange reactions
- Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.