Documents
702447
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-indazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
180-185 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
WMKDUJVLNZANRN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable