Principaux documents
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
Clé InChI
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable