Principaux documents
701459
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodo-3-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Iodo-3-nitropyridin-2-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3IN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
252-256 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
Clé InChI
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable