Principaux documents
700142
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
(+)-1-Boc-D-pyroglutamic acid, Boc-D-pyr-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +35°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
111-116 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Clé InChI
MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable