Documents
699047
Sigma-Aldrich
2-Pyridinethioamide
97%
Synonyme(s) :
2-Pyridylthioamide, Pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
134-138 °C
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>320.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 160 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves