698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
277 nm
Fluorescence
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Énergie orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
Performance des dispositifs OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
Propriétés du semi-conducteur
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
Chaîne SMILES
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Clé InChI
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.