Documents
697966
SAFC
2-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.549
Densité
1.106 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ncccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
JHRPHASLIZOEBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.0 °F
Point d'éclair (°C)
93.33 °C