Documents
697869
Sigma-Aldrich
Methyl 2-fluoropyridine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2-Fluoroisonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488
Densité
1.251 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter