Principaux documents
697656
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
95%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SF5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
Clé InChI
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C