Principaux documents
697648
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxy-1-propenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
Synonyme(s) :
Pentafluoro(3-hydroxy-1-propenyl)sulfur
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5F5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.381
Densité
1.692 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
Clé InChI
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C