Key Documents
696846
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylaminomethyl)-7-azaindole
97%
Synonyme(s) :
7-Azagramine, 7-Azagramine; 3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-149 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
RFLCFQLBXWLHKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable