Principaux documents
695920
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(ethyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H27P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.518
Densité
0.945 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H27P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
Clé InChI
DPOGTJDEMBEUSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for synthesis of lactones
Reactant for hydrogen bonding with benzyl alcohol
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable