Principaux documents
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-Cyanobutyl)thioacetate
97%
Synonyme(s) :
5-(Acetylsulfanyl)-pentanenitrile, S-(4-Cyanobutyl)ethanethioate, Thiolacetylpentanenitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487
Densité
1.057 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C