694649
Lumidot™ CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
Disponibilité
not available in USA
Concentration
5 mg/mL in toluene
Taille des particules
3.3 nm
Point d'ébullition
110 °C
Densité
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coefficient d'extinction)
0.065 x 105 M-1cm-1
Fluorescence
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup
Point d'éclair (°C)
closed cup