Principaux documents
693294
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoroethanesulfonic acid
97%
Synonyme(s) :
TFESA
About This Item
Formule linéaire :
CHF2CF2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.354
pb
210-211 °C/760 mmHg
Densité
1.747 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C2H2F4O3S/c3-1(4)2(5,6)10(7,8)9/h1H,(H,7,8,9)
Clé InChI
KZWJWYFPLXRYIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Alternative to triflic acid.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vsevolod V Rostovtsev et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 711-714 (2007-12-19)
We have recently developed an improved synthetic route to 1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid (HCF2CF2SO3H, TFESA) and explored the applications of this newly available superacid in catalysis. Low volatility, ease of handling, and a convenient 1H NMR handle make this acid an attractive