Documents
691933
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-7-methyl adeninium iodide
85%, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14IN5
Poids moléculaire :
367.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
solid
Pf
257-263 °C
Chaîne SMILES 
[I-].Cn1cnc2[n+](Cc3ccccc3)cnc(N)c12
InChI
1S/C13H13N5.HI/c1-17-8-16-13-11(17)12(14)15-9-18(13)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,14H,7H2,1H3;1H
Clé InChI
ICKPLUULYZQKGM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable