Documents
691755
Sigma-Aldrich
(S)-1-Z-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Cbz-4-oxo-L-proline, Z-4-oxo-L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +6.0°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
98-102 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,16,17)/t11-/m0/s1
Clé InChI
RPLLCMZOIFOBIF-NSHDSACASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable