69167
(R)-2-(4-Nitrophenyl)oxirane
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-4-Nitrostyrene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2