Key Documents
691224
Sigma-Aldrich
trans-4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
≥98.5% (GCF)
Synonyme(s) :
p-Anisalacetone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
≥98.5% (GCF)
Pf
72-74 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable