690740
Cyanuric chloride
Lonza quality, ≥99.5 % (w/w)
Synonyme(s) :
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.36 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 62.2 °C)
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Concentration
≥99.5 % (w/w)
pb
190 °C (lit.)
Pf
145-147 °C (lit.)
145.0-147.0 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Clé InChI
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 200 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges