Principaux documents
690430
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-tert-Butyl hydrogen 2-azidosuccinate (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-Azidobutanedioic acid 4-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, (S)-2-Azidosuccinic acid 4-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, Azido-Asp(tBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt, N3-Asp(tBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13N3O4 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.52
Beilstein:
8765080
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (CE)
≥98.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -41±2°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
34-38 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C8H13N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-8(2,3)15-6(12)4-5(7(13)14)10-11-9/h11-13H,1-10H2;5H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t;5-/m.0/s1
Clé InChI
SFILIPDSTSNNNC-ZSCHJXSPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable