690198
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Lonza quality, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Qualité
Lonza quality
Pureté
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup