Documents
689750
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-pyrazolone
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
Lonza quality
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Concentration
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Pf
217.0-223.0 °C
Chaîne SMILES 
O=C1CC(C)=NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable