Principaux documents
689564
Sigma-Aldrich
Potassium N-chloro-p-toluenesulfonamide
anhydrous, ≥98.0%
Synonyme(s) :
N-Chloro-4-methyl-benzenesulfonamide potassium salt, Chloramine T potassium salt, anhydrous
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClKNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
Qualité
anhydrous
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Perte
≤0.5% loss on drying
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Application
Reactant for:
  • Carbonylation reactions