689521
Dehydroacetic acid sodium salt
Arxada quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonyme(s) :
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Concentration
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Impuretés
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
Pf
~295 °C (dec.)
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves