Principaux documents
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.12
Numéro Beilstein :
168975
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable