Principaux documents
689246
Sigma-Aldrich
Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
97%
Synonyme(s) :
5-Hydroxy nicotinic acid methyl ester, Methyl 5-hydroxynicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cncc(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-6(9)4-8-3-5/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable