Documents
689157
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-methylcarbonat solution
~50% in methanol
Synonyme(s) :
BMIM MeOCO2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Concentration
~50% in methanol
Impuretés
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.404
Chaîne SMILES 
COC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
LMNFQNYYIIOYFR-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C