688916
1,1,1-Trifluoro-N-[(2R)-2-pyrrolidinylmethyl]-methanesulfonamide
≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-N-[(2R)-2-pyrrolidinylmethyl]-methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.5% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -13±1°, c = 1% in methanol
Pureté optique
ee: ≥98.0%
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m1/s1
Clé InChI
RIWFUAUXWIEOTK-RXMQYKEDSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges