687782
Indole-2-carbaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-142 °C
Chaîne SMILES
O=Cc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-6,10H
Clé InChI
SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable