Principaux documents
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup