Documents
685542
Sigma-Aldrich
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
124-128 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable