685372
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazole
97%
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrahydro-benzothiazoyl-2-ylamine
About This Item
Essai
97%
Forme
solid
Pf
86-90 °C
Chaîne SMILES
Nc1nc2CCCCc2s1
InChI
1S/C7H10N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H2,(H2,8,9)
Clé InChI
SMWAOXCEPHEGFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable