Documents
684864
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5HCl2F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Densité
1.609 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
Clé InChI
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C