Documents
684627
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nc(N)ccc1C#N
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-6(4-8)2-3-7(9)10-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves