Key Documents
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H33BN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
150-160 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
Clé InChI
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable