683191
Chiralyst P280
Umicore, 95%
Synonyme(s) :
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.