Principaux documents
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H27N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
41-46 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
Clé InChI
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C