Principaux documents
682829
Sigma-Aldrich
D-(−)-α-Phenylglycine-phenyl-13C6
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
D-(−)-a-Phenylglycine-13C6 (phenyl-13C6)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H8NO2
Poids moléculaire :
156.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
300 °C (dec.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C(O)=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-MXCTURFOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable