682705
Chloro(tri-tert-butylphosphine)gold(I)
Synonyme(s) :
Tri-tert-butylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges