Principaux documents
682063
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-pyrazolecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
203-208 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable