Key Documents
682004
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-(2-methylquinoline)formamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
57-62 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H16N2O/c21-14-20(12-15-6-2-1-3-7-15)13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)19-17/h1-11,14H,12-13H2
Clé InChI
UCIKFROUISXGMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable