Principaux documents
681903
Sigma-Aldrich
Indoline-7-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
46-50 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc2CCNc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
SJROBXXAXJAJOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful starter in indoline chemistry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Organic Syntheses, 73, 85-85 (1996)
Organic Syntheses, 9, 124-124 (1998)