Documents
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5FN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
180 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable